クローン
2H6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCDH10(57575)
関連するカテゴリー
詳細
This gene belongs to the protocadherin gene family, a subfamily of the cadherin superfamily. The mRNA encodes a cadherin-related neuronal receptor thought to play a role in the establishment and function of specific cell-cell connections in the brain. This family member contains 6 extracellular cadherin domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic tail differing from those of the classical cadherins. Alternatively spliced transcripts encode isoforms with unique cytoplasmic domains. (provided by RefSeq)
免疫原
PCDH10 (NP_065866, 18 a.a. ~ 127 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
Sequence
SQLHYTVQEEQEHGTFVGNIAEDLGLDITKLSARGFQTVPNSRTPYLDLNLETGVLYVNEKIDREQICKQSPSCVLHLEVFLENPLELFQVEIEVLDINDNPPSFPEPDL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)