Merck
SAB1405160
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNDP2 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PEPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CNDP2(55748)
詳細
CNDP2, also known as tissue carnosinase and peptidase A (EC 3.4.13.18), is a nonspecific dipeptidase rather than a selective carnosinase (Teufel et al., 2003 [PubMed 12473676]).[supplied by OMIM
免疫原
CNDP2 (NP_060705, 191 a.a. ~ 300 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VCISDNYWLGKKKPCITYGLRGICYFFIEVECSNKDLHSGVYGGSVHEAMTDLILLMGSLVDKRGNILIPGINEAVAAVTEEEHKLYDDIDFDIEEFAKDVGAQILLHSH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1