Merck
SAB1405143
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMC4, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5F1, ascites fluid
別名:
DKFZp434P1735, FLJ10376, FLJ10817, FLJ32798, RP11-691I13.1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5F1, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ARMC4(55130)
免疫原
ARMC4 (NP_060546, 945 a.a. ~ 1044 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AISRCCMWGRNRVAFGEHKAVAPLVRYLKSNDTNVHRATAQALYQLSEDADNCITMHENGAVKLLLDMVGSPDQDLQEAAAGCISNIRRLALATEKARYT
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)