Merck
SAB1405033
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 3A11, ascites fluid
別名:
MGC138148, NR1, bA350O14.9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A11, monoclonal
分子量
antigen ~36.89 kDa
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NDOR1(27158)
詳細
This gene encodes an NADPH-dependent diflavin reductase that contains both flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine dinucleotide (FAD) binding domains. The encoded protein is an enzyme that catalyzes the transfers electrons from NADPH through FAD and FMN cofactors to potential redox partners. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
免疫原
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1