Merck
SAB1404970
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIP5K1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KIAA0589, LCCS3, PIP5K-GAMMA, PIP5Kgamma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.88 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIP5K1C(23396)
詳細
This gene encodes a member of the type I phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase family of enzymes. A similar protein in mice is found in synapses and focal adhesion plaques, and binds the FERM domain of talin through its C-terminus. (provided by RefSeq)
免疫原
PIP5K1C (NP_036530, 561 a.a. ~ 667 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RPQEEPPAEEDLQQITVQVEPACSVEIVVPKEEDAGVEASPAGASAAVEVETASQASDEEGAPASQASDEEDAPATDIYFPTDERSWVYSPLHYSAQAPPASDGESD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1