Merck
SAB1404957
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PASK, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 6B7, ascites fluid
別名:
DKFZp434O051, DKFZp686P2031, KIAA0135, PASKIN, STK37
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B7, monoclonal
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgMκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PASK(23178)
詳細
PAS domains regulate the function of many intracellular signaling pathways in response to both extrinsic and intrinsic stimuli. PASK is an evolutionarily conserved protein present in yeast, flies, and mammals.[supplied by OMIM
免疫原
PASK (AAH63585, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEDGGLTAFEEDQRCLSQSLPLPVSAEGPAAQTTAEPSRSFSSAHRHLSRRNGLSRLCQSRTALSEDRWSSYCLSSLAAQNICTSKLHCPAAPEHTDPSE
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1