クローン
1D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TOMM34(10953)
詳細
The protein encoded by this gene is involved in the import of precursor proteins into mitochondria. The encoded protein has a chaperone-like activity, binding the mature portion of unfolded proteins and aiding their import into mitochondria. This protein, which is found in the cytoplasm and sometimes associated with the outer mitochondrial membrane, has a weak ATPase activity and contains 6 TPR repeats. (provided by RefSeq)
免疫原
TOMM34 (AAH01763, 1 a.a. ~ 309 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAPKFPDSVEELRAAGNESFRNGQYAEASALYGRALRVLQAQGSSDPEEESVLYSNRAACHLKDGNCRDCIKDCTSALALVPFSIKPLLRRASAYEALEKYPMAYVDYKTVLQIDDNVTSAVEGINRMTRALMDSLGPEWRLKLPSIPLVPVSAQKRWNSLPSENHKEMAKSKSKETTATKNRVPSAGDVEKARVLKEEGNELVKKGNHKKAIEKYSESLLCSNLESATYSNRALCYLVLKQYTEAVKDCTEALKLDGKNVKAFYRRAQAHKALKDYKSSFADISNLLQIEPRNGPAQKLRQEVKQNLH
Sequence
MAPKFPDSVEELRAAGNESFRNGQYAEASALYGRALRVLQAQGSSDPEEESVLYSNRAACHLKDGNCRDCIKDCTSALALVPFSIKPLLRRASAYEALEKYPMAYVDYKTVLQIDDNVTSAVEGINRMTRALMDSLGPEWRLKLPSIPLVPVSAQKRWNSLPSENHKEMAKSKSKETTATKNRVPSAGDVEKARVLKEEGNELVKKGNHKKAIEKYSESLLCSNLESATYSNRALCYLVLKQYTEAVKDCTEALKLDGKNVKAFYRRAQAHKALKDYKSSFADISNLLQIEPRNGPAQKLRQEVKQNLH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)