Merck
SAB1404795
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MPHOSPH10 antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MPP10, MPP10P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
This gene encodes a protein that is phosphorylated during mitosis. The protein localizes to the nucleolus during interphase and to the chromosomes during M phase. The protein is thought to be part of the U3 small nucleolar ribonucleoprotein complex, which is involved in rRNA processing. (provided by RefSeq)
免疫原
MPHOSPH10 (NP_005782, 348 a.a. ~ 457 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVKKNSDEVKSSFEKRQEKMNEKIASLEKELLEKKPWQLQGEVTAQKRPENSLLEETLHFDHAVRMAPVITEETTLQLEDIIKQRIRDQAWDDVVRKEKPKEDAYEYKKR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)