Merck
SAB1404756
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE16, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686E13162, ENDOFIN, KIAA0305
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZFYVE16(9765)
詳細
The ZFYVE16 gene encodes endofin, an endosomal protein implicated in regulating membrane trafficking. It is characterized by the presence of a phosphatidylinositol 3-phosphate-binding FYVE domain positioned in the middle of the molecule (Seet et al., 2004 [PubMed 14613930]).[supplied by OMIM
免疫原
ZFYVE16 (NP_055548, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSYFKAAVSDLDKLLDDFEQNPDEQDYLQDVQNAYDSNHCSVSSELASSQRTSLLPKDQECVNSCASSETSYGTNESSLNEKTLKGLTSIQNEKNVTGL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1