Merck
SAB1404661
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAZ1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 5E9, ascites fluid
別名:
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5E9, monoclonal
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BAZ1B(9031)
詳細
This gene encodes a member of the bromodomain protein family. The bromodomain is a structural motif characteristic of proteins involved in chromatin-dependent regulation of transcription. This gene is deleted in Williams-Beuren syndrome, a developmental disorder caused by deletion of multiple genes at 7q11.23. (provided by RefSeq)
免疫原
BAZ1B (NP_075381, 1384 a.a. ~ 1483 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDFQTVQNKCSCGSYRSVQEFLTDMKQVFTNAEVYNCRGSHVLSCMVKTEQCLVALLHKHLPGHPYVRRKRKKFPDRLAEDEGDSEPEAVGQSRGRRQKK
物理的形状
透明溶液
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)