Merck
SAB1404652
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNA1I antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Cav3.3, KIAA1120
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CACNA1I(8911)
詳細
Voltage-dependent calcium channels control the rapid entry of Ca(2+) into a variety of cell types and are therefore involved in both electrical and cellular signaling. T-type channels, such as CACNA1I, are activated by small membrane depolarizations and can generate burst firing and pacemaker activity.[supplied by OMIM
免疫原
CACNA1I (NP_066919, 233 a.a. ~ 331 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GLLRNRCFLEENFTIQGDVALPPYYQPEEDDEMPFICSLSGDNGIMGCHEIPPLKEQGRECCLSKDDVYDFGAGRQDLNASGLCVNWNRYYNVCRTGSA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1