Merck
SAB1404610
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE5A antibody produced in mouse
clone 1F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CGB-PDE, CN5A, PDE5, PDE5A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDE5A(8654)
詳細
This gene encodes a cGMP-binding, cGMP-specific phosphodiesterase, a member of the cyclic nucleotide phosphodiesterase family. This phosphodiesterase specifically hydrolyzes cGMP to 5′-GMP. It is involved in the regulation of intracellular concentrations of cyclic nucleotides and is important for smooth muscle relaxation in the cardiovascular system. Alternative splicing of this gene results in three transcript variants encoding distinct isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
PDE5A (NP_001074, 29 a.a. ~ 138 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SVEAWLDDHWDFTFSYFVRKATREMVNAWFAERVHTIPVCKEGIRGHTESCSCPLQQSPRADNSVPGTPTRKISASEFDRPLRPIVVKDSEGTVSFLSDSEKKEQMPLTP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)