クローン
2F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYRK2(8445)
関連するカテゴリー
詳細
DYRK2 belongs to a family of protein kinases whose members are presumed to be involved in cellular growth and/or development. The family is defined by structural similarity of their kinase domains and their capability to autophosphorylate on tyrosine residues. DYRK2 has demonstrated tyrosine autophosphorylation and catalyzed phosphorylation of histones H3 and H2B in vitro. Two isoforms of DYRK2 have been isolated. The predominant isoform, isoform 1, lacks a 5′ terminal insert. (provided by RefSeq)
免疫原
DYRK2 (AAH05809, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH
Sequence
MNDHLHVGSHAHGQIQVQQLFEDNSNKRTVLTTQPNGLTTVGKTGLPVVPERQLDSIHRRQGSSTSLKSMEGMGKVKATPMTPEQAMKQYMQKLTAFEHH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)