Merck
SAB1404544
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB25, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
KUP, ZNF46
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.66 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB25(7597)
免疫原
ZBTB25 (NP_008908.2, 331 a.a. ~ 435 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DTEPVELNCNFSFSRKRKMSCTICGHKFPRKSQLLEHMYTHKGKSYRYNRCQRFGNALAQRFQPYCDSWSDVSLKSSRLSQEHLDLPCALESELTQENVDTILVE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)