Merck
SAB1404446
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCEA3 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TFIIS, TFIIS.H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~64.39 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TCEA3(6920)
免疫原
TCEA3 (AAH41613, 1 a.a. ~ 348 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGQEEELLRIAKKLEKMVARKNTEGALDLLKKLHSCQMSIQLLQTTRIGVAVNGVRKHCSDKEVVSLAKVLIKNWKRLLDSPGPPKGEKGEEREKAKKKEKGLECSDWKPEAGLSPPRKKREDPKTRRDSVDSKSSASSSPKRPSVERSNSSKSKAESPKTPSSPLTPTFASSMCLLAPCYLTGDSVRDKCVEMLSAALKADDDYKDYGVNCDKMASEIEDHIYQELKSTDMKYRNRVRSRISNLKDPRNPGLRRNVLSGAISAGLIAKMTAEEMASDELRELRNAMTQEAIREHQMAKTGGTTTDLFQCSKCKKKNCTYNQVQTRSADEPMTTFVLCNECGNRWKFC
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)