クローン
3G6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.45 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF7(6879)
詳細
The intronless gene for this transcription coactivator is located between the protocadherin beta and gamma gene clusters on chromosome 5. The protein encoded by this gene is a component of the TFIID protein complex, a complex which binds to the TATA box in class II promoters and recruits RNA polymerase II and other factors. This particular subunit interacts with the largest TFIID subunit, as well as multiple transcription activators. The protein is required for transcription by promoters targeted by RNA polymerase II. (provided by RefSeq)
免疫原
TAF7 (AAH32737, 130 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
Sequence
FIWNHGITLPLKNVRKRRFRKTAKKKYIESPDVEKEVKRLLSTDAEAVSTRWEIIAEDETKEAENQGLDISSPGMSGHRQGHDSLEHDELREIFN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)