Merck
SAB1404363
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SFRS3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.46 kDa
交差性
human
濃度
~0.24 mg/mL
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
免疫原配列
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEK*
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SFRS3(6428)
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant SFRS3.
免疫原
SFRS3 (NP_003008, 1 a.a. ~ 86 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.2
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)