クローン
1B6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65.27 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RFC3(5983)
詳細
The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and DNA polymerase epsilon requires the accessory proteins proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and replication factor C (RFC). RFC, also named activator 1, is a protein complex consisting of five distinct subunits of 140, 40, 38, 37, and 36 kDa. This gene encodes the 38 kDa subunit. This subunit is essential for the interaction between the 140 kDa subunit and the core complex that consists of the 36, 37, and 40 kDa subunits. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
RFC3 (AAH00149.1, 1 a.a. ~ 356 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSLWVDKYRPCSLGRLDYHKEQAAQLRNLVQCGDFPHLLVYGPSGAGKKTRIMCILRELYGVGVEKLRIEHQTITTPSKKKIEISTIASNYHLEVNPSDAGNSDRVVIQEMLKTVAQSQQLETNSQGDFKVVLLTEVDKLTKDAQHALRRTMEKYMSTCRLILCCNSTSKVIPPIRSRCLAVRVPAPSIEDICHVLSTVCKKEGLNLPSQLAHRLAEKSCRNLRKALLMCEACRVQQYPFTADQEIPETDWEVYLRETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCGGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
Sequence
MSLWVDKYRPCSLGRLDYHKEQAAQLRNLVQCGDFPHLLVYGPSGAGKKTRIMCILRELYGVGVEKLRIEHQTITTPSKKKIEISTIASNYHLEVNPSDAGNSDRVVIQEMLKTVAQSQQLETNSQGDFKVVLLTEVDKLTKDAQHALRRTMEKYMSTCRLILCCNSTSKVIPPIRSRCLAVRVPAPSIEDICHVLSTVCKKEGLNLPSQLAHRLAEKSCRNLRKALLMCEACRVQQYPFTADQEIPETDWEVYLRETANAIVSQQTPQRLLEVRGRLYELLTHCIPPEIIMKGLLSELLHNCGGQLKGEVAQMAAYYEHRLQLGSKAIYHLEAFVAKFMALYKKFMEDGLEGMMF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)