Merck
SAB1404291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RABIF antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MSS4, RASGFR3, RASGRF3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~39.64 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RABIF(5877)
詳細
The Sec4/Rab-related small GTP-binding proteins are involved in the regulation of intracellular vesicular transport. Mss4 stimulates GTP-GDP exchange in Sec4 and Rab and binds to a subset of genetically related Rab proteins.[supplied by OMIM
免疫原
RABIF (AAH18488, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEPAEQPSELVSAEGRNRKAVLCQRCGSRVLQPGTALFSRRQLFLPSMRKKPALSDGSNPDGDLLQEHWLVEDMFIFENVGFTKDVGNIKFLVCADCEIGPIGWHCLDDKNSFYVALERVSHE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)