コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
SAB1404185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE1B, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PDE1B1, PDES1B
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
$61.37
25 MG
$86.60
100 MG
$254.00
$61.37
単価$64.60
在庫あり詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
$61.37
25 MG
$86.60
100 MG
$254.00
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
$61.37
単価$64.60
在庫あり詳細
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
免疫原
PDE1B (AAH32226, 437 a.a. ~ 536 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TDVAEKSVQPLADEDSKSKNQPSFQWRQPSLDVEVGDPNPDVVSFRSTWVKRIQENKQKWKERAASGITNQMSIDELSPCEEEAPPSPAEDEHNQNGNLD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)