Merck
SAB1404130
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NKX3-1 antibody produced in mouse
clone 3H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BAPX2, NKX3, NKX3.1, NKX3A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NKX3-1(4824)
詳細
The homeodomain-containing transcription factor NKX3-1 is a putative prostate tumor suppressor that is expressed in a largely prostate-specific and androgen-regulated manner. Loss of NKX3-1 protein expression is a common finding in human prostate carcinomas and prostatic intraepithelial neoplasia.[supplied by OMIM
免疫原
NKX3-1 (NP_006158, 100 a.a. ~ 209 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GSYLLDSENTSGALPRLPQTPKQPQKRSRAAFSHTQVIELERKFSHQKYLSAPERAHLAKNLKLTETQVKIWFQNRRYKTKRKQLSSELGDLEKHSSLPALKEEAFSRAS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1