Merck
SAB1403950
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA1L, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.02 kDa
交差性
rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HSPA1L(3305)
詳細
This gene encodes a 70kDa heat shock protein. In conjunction with other heat shock proteins, this protein stabilizes existing proteins against aggregation and mediates the folding of newly translated proteins in the cytosol and in organelles. The gene is located in the major histocompatibility complex class III region, in a cluster with two closely related genes which also encode isoforms of the 70kDa heat shock protein. (provided by RefSeq)
免疫原
HSPA1L (NP_005518, 561 a.a. ~ 641 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KGKISESDKNKILDKCNELLSWLEVNQLAEKDEFDHKRKELEQMCNPIITKLYQGGCTGPACGTGYVPGRPATGPTIEEVD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)