Merck
SAB1403708
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSTF2 antibody produced in mouse
clone 4E3-3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CstF-64
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
WB
クローン:
4E3-3C9, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4E3-3C9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~89.58 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSTF2(1478)
詳細
This gene encodes a nuclear protein with an RRM (RNA recognition motif) domain. The protein is a member of the cleavage stimulation factor (CSTF) complex that is involved in the 3′ end cleavage and polyadenylation of pre-mRNAs. Specifically, this protein binds GU-rich elements within the 3′-untranslated region of mRNAs. (provided by RefSeq)
免疫原
CSTF2 (AAH17712, 1 a.a. ~ 577 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAGLTVRDPAVDRSLRSVFVGNIPYEATEGQLKDIFSEVGPVVSFRLVYDRETGKPKGYGFCEYQDQETALNAMRNLNGREFSGRALRVDNAASEKNKEELKSLGTGAPVIESPYGETISPEDAPESISKAVASLPPEQMFELMKQMKLCVQNSPQEARNMLLQNPQLAYALLQAQVVMRIVDPEIALKILHRQTNIPTLIAGNPQPVHGAGPGSGSNVSMNQQNPQAPQAQSLGGMHVNGAPPLMQASMQGGVPAPGQMPAAVTGPGPGSLAPGGGMQAQVGMPGSGPVSMERGQVPMQDPRAAMQRGSLPANVPTPRGLLGDAPNDPRGGTLLSVTGEVEPRGYLGPPHQGPPMHHVPGHESRGPPPHELRGGPLPEPRPLMAEPRGPMLDQRGPPLDGRGGRDPRGIDARGMEARAMEARGLDARGLEARAMEARAMEARAMEARAMEARAMEVRGMEARGMDTRGPVPGPRGPIPSGMQGPSPINMGAVVPQGSRQVPVMQGTGMQGASIQGGSQPGGFSPGQNQVTPQDHEKAALIMQVLQLTADQIAMLPPEQRQSILILKEQIQKSTGAP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)