Merck
SAB1403596
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-B2M antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3F2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~13.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... B2M(567)
関連するカテゴリー
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native B2M.
免疫原
Native purified human B2M.
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1