Merck
SAB1403412
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC25A21 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC126570, ODC, ODC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.15 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
SLC25A21 is a homolog of the S. cerevisiae ODC proteins, mitochondrial carriers that transport C5-C7 oxodicarboxylates across inner mitochondrial membranes. One of the species transported by ODC is 2-oxoadipate, a common intermediate in the catabolism of lysine, tryptophan, and hydroxylysine in mammals. Within mitochondria, 2-oxoadipate is converted into acetyl-CoA.[supplied by OMIM
免疫原
SLC25A21 (NP_085134.1, 36 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VVKTRFQIQRCATDPNSYKSLVDSFRMIFQMEGLFGFYKGILPPILAETPKRAVKFFTFEQYKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)