クローン
1B4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53.61 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MS4A8B(83661)
詳細
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. The gene encoding this protein is localized to 11q12.3, among a cluster of family members. (provided by RefSeq)
免疫原
MS4A8B (AAH22895, 1 a.a. ~ 250 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MNSMTSAVPVANSVLVVAPHNGYPVTPGIMSHVPLYPNSQPQVHLVPGNPPSLVSNVNGQPVQKALKEGKTLGAIQIIIGLARIGLGSIMATVLVGEYLSISFYGGFPFWGGLWFIISGSLSVAAENQPYSYCLLSGSLGLNIVSAICSAVGVILFITDLSIPHPYAYPDYYPYAWGVNPGMAISGVLLVFCLLEFGIACASSHFGCQLVCCQSSNVSVIYPNIYAANPVITPEPVTSPPSYSSEIQANK
Sequence
MNSMTSAVPVANSVLVVAPHNGYPVTPGIMSHVPLYPNSQPQVHLVPGNPPSLVSNVNGQPVQKALKEGKTLGAIQIIIGLARIGLGSIMATVLVGEYLSISFYGGFPFWGGLWFIISGSLSVAAENQPYSYCLLSGSLGLNIVSAICSAVGVILFITDLSIPHPYAYPDYYPYAWGVNPGMAISGVLLVFCLLEFGIACASSHFGCQLVCCQSSNVSVIYPNIYAANPVITPEPVTSPPSYSSEIQANK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)