クローン
1A7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DBF4B(80174)
詳細
This gene encodes a regulator of the CDC7-like 1 protein, a serine-threonine kinase which links cell cycle regulation to genome duplication. This protein localizes to the nucleus and its expression is cell cycle-regulated. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. Additional transcript variants have been described, but their full length sequences have not been determined. (provided by RefSeq)
免疫原
DBF4B (NP_663696, 201 a.a. ~ 299 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
VKKQQPKKPEGTCPAAESRTRKVARLKAPFLKIEDESRKFRPFHHQFKSFPEISFLGPKDASPFEAPTTLGSMHHTRESKDGEPSPRSAAHTMPRRKKG
Sequence
VKKQQPKKPEGTCPAAESRTRKVARLKAPFLKIEDESRKFRPFHHQFKSFPEISFLGPKDASPFEAPTTLGSMHHTRESKDGEPSPRSAAHTMPRRKKG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)