Merck
SAB1403338
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF350 antibody produced in mouse
clone 1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ZBRK1, ZFQR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~84.63 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF350(59348)
免疫原
ZNF350 (AAH09921, 1 a.a. ~ 532 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIQAQESITLEDVAVDFTWEEWQLLGAAQKDLYRDVMLENYSNLVAVGYQASKPDALFKLEQGEQLWTIEDGIHSGACSDIWKVDHVLERLQSESLVNRRKPCHEHDAFENIVHCSKSQFLLGQNHDIFDLRGKSLKSNLTLVNQSKGYEIKNSVEFTGNGDSFLHANHERLHTAIKFPASQKLISTKSQFISPKHQKTRKLEKHHVCSECGKAFIKKSWLTDHQVMHTGEKPHRCSLCEKAFSRKFMLTEHQRTHTGEKPYECPECGKAFLKKSRLNIHQKTHTGEKPYICSECGKGFIQKGNLIVHQRIHTGEKPYICNECGKGFIQKTCLIAHQRFHTGKTPFVCSECGKSCSQKSGLIKHQRIHTGEKPFECSECGKAFSTKQKLIVHQRTHTGERPYGCNECGKAFAYMSCLVKHKRIHTREKQEAAKVENPPAERHSSLHTSDVMQEKNSANGATTQVPSVAPQTSLNISGLLANRNVVLVGQPVVRCAASGDNRGFAQDRNLVNAVNVVVPSVINYVLFYVTENP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)