Merck
SAB1403213
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-UCRC antibody produced in mouse
clone 2B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSPC051, HSPC119, HSPC151
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.04 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCRC(29796)
関連するカテゴリー
詳細
UCRC is a subunit of mitochondrial complex III (ubiquinol-cytochrome c reductase; EC 1.10.2.2), which forms the middle segment of the respiratory chain of the inner mitochondrial membrane (Schagger et al., 1995 [PubMed 8592474]).[supplied by OMIM
免疫原
UCRC (AAH05402, 1 a.a. ~ 63 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAAATLTSKLYSLLFRRTSTFALTIIVGVMFFERAFDQGADAIYDHINEGKLWKHIKHKYENK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)