Merck
SAB1403207
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC6A16 antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
NTT5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.68 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC6A16(28968)
関連するカテゴリー
詳細
SLC6A16 shows structural characteristics of an Na(+)- and Cl(-)-dependent neurotransmitter transporter, including 12 transmembrane (TM) domains, intracellular N and C termini, and large extracellular loops containing multiple N-glycosylation sites.[supplied by OMIM
免疫原
SLC6A16 (NP_054756.2, 406 a.a. ~ 492 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RCCERNAEILLKLINLGKLPPDAKPPVNLLYNPTSIYNAWLSGLPQHIKSMVLREVTECNIETQFLKASEGPKFAFLSFVEAMSFLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)