Merck
SAB1403074
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPTLC1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSAN, HSAN1, HSN1, LBC1, LCB1, MGC14645, SPT1, SPTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3D11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.22 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SPTLC1(10558)
詳細
Serine palmitoyltransferase, which consists of two different subunits, is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It converts L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine with pyridoxal 5′-phosphate as a cofactor. The product of this gene is the long chain base subunit 1 of serine palmitoyltransferase. Mutations in this gene were identified in patients with hereditary sensory neuropathy type 1. Alternatively spliced variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
SPTLC1 (AAH07085, 43 a.a. ~ 143 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TYKLQERSDLTVKEKEELIEEWQPEPLVPPVPKDHPALNYNIVSGPPSHKTVVNGKECINFASFNFLGLLDNPRVKAATLASLKKYGVGTCGPRGFYGTFE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)