Merck
SAB1403002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAGE1 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GAGE-9, GAGEB1, PAGE-1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6G6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43.2 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PAGE1(8712)
詳細
This gene belongs to a family of genes that are expressed in a variety of tumors but not in normal tissues, except for the testis. Unlike the other gene family members, this gene does not encode an antigenic peptide. Nothing is presently known about the function of this protein. (provided by RefSeq)
免疫原
PAGE1 (NP_003776.2, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)