クローン
1F3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.22 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CDC23(8697)
詳細
The protein encoded by this gene shares strong similarity with Saccharomyces cerevisiae Cdc23, a protein essential for cell cycle progression through the G2/M transition. This protein is a component of anaphase-promoting complex (APC), which is composed of eight protein subunits and highly conserved in eukaryotic cells. APC catalyzes the formation of cyclin B-ubiquitin conjugate that is responsible for the ubiquitin-mediated proteolysis of B-type cyclins. This protein and 3 other members of the APC complex contain the TPR (tetratricopeptide repeat), a protein domain important for protein-protein interaction. (provided by RefSeq)
免疫原
CDC23 (NP_004652.1, 491 a.a. ~ 591 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IYSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP
Sequence
IYSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)