Merck
SAB1402865
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDCL antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp564M1863, PhLP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4G5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~59.22 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PDCL(5082)
詳細
Phosducin-like protein is a putative modulator of heterotrimeric G proteins. The protein shares extensive amino acid sequence homology with phosducin, a phosphoprotein expressed in retina and pineal gland. Both phosducin-like protein and phosphoducin have been shown to regulate G-protein signaling by binding to the beta-gamma subunits of G proteins. (provided by RefSeq)
免疫原
PDCL (AAH17227, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTTLDDKLLGEKLQYYYSSSEDEDSDHEDKDRGRCAPASSSVPAEAELAGEGISVNTGPKGVINDWRRFKQLETEQREEQCREMERLIKKLSMTCRSHLDEEEEQQKQKDLQEKISGKMTLKEFAIMNEDQDDEEFLQQYRKQRMEEMRQQLHKGPQFKQVFEISSGEGFLDMIDKEQKSIVIMVHIYEDGIPGTEAMNGCMICLAAEYPAVKFCKVKSSVIGASSQFTRNALPALLIYKGGELIGNFVRVTDQLGDDFFAVDLEAFLQEFGLLPEKEVLVLTSVRNSATCHSEDSDLEID
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)