Merck
SAB1402850
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MTCP1 antibody produced in mouse
clone 1G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
C6.1B, P13MTCP1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~33.59 kDa
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTCP1(4515)
関連するカテゴリー
詳細
This gene was identified by involvement in some t(X;14) translocations associated with mature T-cell proliferations. This region has a complex gene structure, with a common promoter and 5′ exon spliced to two different sets of 3′ exons that encode two different proteins. This gene represents the upstream 13 kDa protein that is a member of the TCL1 family. This protein may be involved in leukemogenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
MTCP1 (AAH02600, 1 a.a. ~ 68 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPQKDPCQKQACEIQKCLQANSYMESKCQAVIQELRKCCAQYPKGRSVVCSGFEKEEEENLTRKSASK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)