Merck
SAB1402675
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUP43, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ13287, bA350J20.1, p42
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G5, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.11 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NUP43(348995)
詳細
Bidirectional transport of macromolecules between the cytoplasm and nucleus occurs through nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear envelope. NPCs are composed of subcomplexes, and NUP43 is part of one such subcomplex, Nup107-160 (Loiodice et al., 2004 [PubMed 15146057]).[supplied by OMIM
免疫原
NUP43 (NP_078923.3, 281 a.a. ~ 380 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEDGSLWHWDASTDVPEKSSLFHQGGRSSTFLSHSISNQANVHQSVISSWLSTDPAKDRIEITSLLPSRSLSVNTLDVLGPCLVCGTDAEAIYVTRHLFS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1