Merck
SAB1402496
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~35.13 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PQBP1(10084)
詳細
PQBP1 is a nuclear polyglutamine-binding protein that contains a WW domain (Waragai et al., 1999 [PubMed 10332029]).[supplied by OMIM
免疫原
PQBP1 (NP_005701, 184 a.a. ~ 265 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sunnie M Yoh et al.
Molecular cell, 82(15), 2871-2884 (2022-07-10)
We have previously described polyglutamine-binding protein 1 (PQBP1) as an adapter required for the cyclic GMP-AMP synthase (cGAS)-mediated innate response to the human immunodeficiency virus 1 (HIV-1) and other lentiviruses. Cytoplasmic HIV-1 DNA is a transient and low-abundance pathogen-associated molecular