Merck
SAB1402466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRSS15 antibody produced in mouse
clone 3B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LON, LONP, LonHS, MGC1498, PIM1, PRSS15, hLON
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3B2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.22 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LONP1(9361)
詳細
This gene encodes a mitochondrial matrix protein in the Lon family of ATP-dependent proteases. A similar E. coli protein regulates gene expression by targeting specific regulatory proteins for degradation. This protein binds a specific sequence in the light and heavy chain promoters of the mitochondrial genome which are involved in regulation of DNA replication and transcription. (provided by RefSeq)
免疫原
PRSS15 (NP_004784.2, 661 a.a. ~ 761 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YVAQEKLAIAERYLVPQARALCGLDESKAKLSSDVLTLLIKQYCRESGVRNLQKQVEKVLRKSAYKIVSGEAESVEVTPENLQDFVGKPVFTVERMYDVTP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)