Merck
SAB1402441
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TAF1C, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC:39976, SL1, TAFI110, TAFI95
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.1 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF1C(9013)
詳細
Initiation of transcription by RNA polymerase I requires the formation of a complex composed of the TATA-binding protein (TBP) and three TBP-associated factors (TAFs) specific for RNA polymerase I. This complex, known as SL1, binds to the core promoter of ribosomal RNA genes to position the polymerase properly and acts as a channel for regulatory signals. This gene encodes the largest SL1-specific TAF. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
TAF1C (NP_005670.2, 761 a.a. ~ 869 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLSGHVDPSEDTSSPHSPEWPPADALPLPPTTPPSQELTPDACAQGVPSEQRQMLRDYMAKLPPQRDTPGCATTPPHSQASSVRATRSQQHTPVLSSSQPLRKKPRMGF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)