Merck
SAB1402397
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF3, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 1F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
A8-51, FLJ20216, HF.12, KOX25, PP838, Zfp113
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1F7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF3(7551)
免疫原
ZNF3 (NP_060185.1, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
METQADLVSQEPQALLDSALLSKVPAFSDKDSLGDEMLAAALLKAKSQELVTFEDVAVYFIRKEWKRLEPAQRDLYRDVMLENYGNVFSLDRETRTENDQEISEDTRSHG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1