クローン
1G12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~49.21 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NTF4(4909)
詳細
This gene is a member of a family of neurotrophic factors, neurotrophins, that control survival and differentiation of mammalian neurons. The expression of this gene is ubiquitous and less influenced by environmental signals. While knock-outs of other neurotrophins including nerve growth factor, brain-derived neurotrophic factor, and neurotrophin 3 prove lethal during early postnatal development, NTF5-deficient mice only show minor cellular deficits and develop normally to adulthood. (provided by RefSeq)
免疫原
NTF5 (AAH12421, 1 a.a. ~ 210 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLPLPSCSLPILLLFLLPSVPIESQPPPSTLPPFLAPEWDLLSPRVVLSRGAPAGPPLLFLLEAGAFRESAGAPANRSRRGVSETAPASRRGELAVCDAVSGWVTDRRTAVDLRGREVEVLGEVPAAGGSPLRQYFFETRCKADNAEEGGPGAGGGGCRGVDRRHWVSECKAKQSYVRALTADAQGRVGWRWIRIDTACVCTLLSRTGRA
Sequence
MLPLPSCSLPILLLFLLPSVPIESQPPPSTLPPFLAPEWDLLSPRVVLSRGAPAGPPLLFLLEAGAFRESAGAPANRSRRGVSETAPASRRGELAVCDAVSGWVTDRRTAVDLRGREVEVLGEVPAAGGSPLRQYFFETRCKADNAEEGGPGAGGGGCRGVDRRHWVSECKAKQSYVRALTADAQGRVGWRWIRIDTACVCTLLSRTGRA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)