クローン
3D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.12 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IARS(3376)
詳細
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAS, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. Isoleucine-tRNA synthetase belongs to the class-I aminoacyl-tRNA synthetase family and has been identified as a target of autoantibodies in the autoimmune disease polymyositis/dermatomyositis. Two alternatively spliced variants have been isolated that represent alternate 5′ UTRs. (provided by RefSeq)
免疫原
IARS (NP_038203.1, 1172 a.a. ~ 1262 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QYINLQLLNAKPQECLMGTVGTLLLENPLGQNGLTHQGLLYEAAKVFGLRSRKLKLFLNETQTQEITEDIPVKTLNMKTVYVSVLPTTADF
Sequence
QYINLQLLNAKPQECLMGTVGTLLLENPLGQNGLTHQGLLYEAAKVFGLRSRKLKLFLNETQTQEITEDIPVKTLNMKTVYVSVLPTTADF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)