クローン
2B5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~36.01 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... A2M(2)
関連するカテゴリー
詳細
Alpha-2-macroglobulin is a protease inhibitor and cytokine transporter. It inhibits many proteases, including trypsin, thrombin and collagenase. A2M is implicated in Alzheimer disease (AD) due to its ability to mediate the clearance and degradation of A-beta, the major component of beta-amyloid deposits. (provided by RefSeq)
免疫原
A2M (NP_000005.2, 641 a.a. ~ 730 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DCINRHNVYINGITYTPVSSTNEKDMYSFLEDMGLKAFTNSKIRKPKMCPQLQQYEMHGPEGLRVGFYESDVMGRGHARLVHVEEPHTET
Sequence
DCINRHNVYINGITYTPVSSTNEKDMYSFLEDMGLKAFTNSKIRKPKMCPQLQQYEMHGPEGLRVGFYESDVMGRGHARLVHVEEPHTET
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)