Merck
SAB1402082
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
別名:
FLJ39626, Fbl22, MGC75496
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1B6, monoclonal
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBXL22(283807)
詳細
Members of the F-box protein family, such as FBXL22, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1 (MIM 601434), cullin (see CUL1; MIM 603134), and F-box proteins, act as protein-ubiquitin ligases. F-box proteins interact with SKP1 through the F box, and they interact with ubiquitination targets through other protein interaction domains (Jin et al., 2004 [PubMed 15520277]).[supplied by OMIM
免疫原
FBXL22 (NP_976307, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MHITQLNRECLLHLFSFLDKDSRKSLARTCSQLHDVFEDPALWSLLHFRSLTELQKDNFLLGPALRSLSICWHSSRVQVCSIEDWLKSAFQRSICSRHESLVNDFLLRVC
物理的形状
透明溶液
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)