Merck
SAB1401999
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM171 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PRP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
免疫原
TMEM171 (AAH35310.1, 1 a.a. ~ 323 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPAAAAEPDGDQQDRHVSKLIFCFFVFGAVLLCVGVLLSIFGFQACQYKPLPDCPMVLKVAGPACAVVGLGAVILARSRAQLQLRAGLQRGQQMDPDRAFICGESRQFAQCLIFGFLFLTSGMLISVLGIWVPGCGSNWAQEPLNETDTGDSEPRMCGFLSLQIMGPLIVLVGLCFFVVAHVKKRNTLNAGQDASEREEGQIQIMEPVQVTVGDSVIIFPPPPPPYFPESSASAVAESPGTNSLLPNENPPSYYSIFNYGTPTSEGAASERDCESIYTISGTNSSSEASHTPHLPSELPPRYEEKENAAATFLPLSSEPSSP