Merck
SAB1401940
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC39A13 antibody produced in mouse
clone 2G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ25785
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2G2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
Zinc is an essential cofactor for hundreds of enzymes. It is involved in protein, nucleic acid, carbohydrate, and lipid metabolism, as well as in the control of gene transcription, growth, development, and differentiation. SLC39A13 belongs to a subfamily of proteins that show structural characteristics of zinc transporters (Taylor and Nicholson, 2003 [PubMed 12659941]).[supplied by OMIM
免疫原
SLC39A13 (NP_689477.2, 170 a.a. ~ 226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LDSKEEGTSQAPNKDPTAAAAALNGGHCLAQPAAEPGLGAVVRSIKVSGYLNLLANT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)