Merck
SAB1401921
Sigma-Aldrich
Anti-MICALL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp686M2226, FLJ45921, KIAA1668, MICAL-L1, MIRAB13
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MICALL1(85377)
免疫原
MICAL-L1 (AAI48805.1, 1 a.a. ~ 863 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGPRGALLAWCRRQCEGYRGVEIRDLSSSFRDGLAFCAILHRHRPDLLDFDSLSKDNVFENNRLAFEVAEKELGIPALLDPNDMVSMSVPDCLSIMTYVSQYYNHFCSPGQAGVSPPRKGLAPCSPPSVAPTPVEPEDVAQGEELSSGSLSEQGTGQTPSSTCAACQQHVHLVQRYLADGRLYHRHCFRCRRCSSTLLPGAYENGPEEGTFVCAEHCARLGPGTRSGTRPGPFSQPKQQHQQQLAEDAKDVPGGGPSSSAPAGAEADGPKASPEARPQIPTKPRVPGKLQELASPPAGRPTPAPRKASESTTPAPPTPRPRSSLQQENLVEQAGSSSLVNGRLHELPVPKPRGTPKPSEGTPAPRKDPPWITLVQAEPKKKPAPLPPSSSPGPPSQDSRQVENGGTEEVAQPSPTASLESKPYNPFEEEEEDKEEEAPAAPSLATSPALGHPESTPKSLHPWYGITPTSSPKTKKRPAPRAPSASPLALHASRLSHSEPPSATPSPALSVESLSSESASQTAGAELLEPPAVPKSSSEPAVHAPGTPGNPVSLSTNSSLASSGELVEPRVEQMPQASPGLAPRTRGSSGPQPAKPCSGATPTPLLLVGDRSPVPSPGSSSPQLQVKSSCKENPFNRKPSPAASPATKKATKGSKPVRPPAPGHGFPLIKRKVQADQYIPEEDIHGEMDTIERRLDALEHRGVLLEEKLRGGLNEGREDDMLVDWFKLIHEKHLLVRRESELIYVFKQQNLEQRQADVEYELRCLLNKPEKDWTEEDRAREKVLMQELVTLIEQRNAIINCLDEDRQREEEEDKMLEAMIKKKEFQREAEPEGKKKGKFKTMKMLKLLGNKRDAKSKSPRDKS