Merck
SAB1401885
Sigma-Aldrich
Anti-ZMYND12 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp434N2435
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZMYND12(84217)
免疫原
ZMYND12 (NP_115633.2, 1 a.a. ~ 365 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNVIYPLAVPKGRRLCCEVCEAPAERVCAACTVTYYCGVVHQKADWDSIHEKICQLLIPLRTSMPFYNSEEERQHGLQQLQQRQKYLIEFCYTIAQKYLFEGKHEDAVPAALQSLRFRVKLYGLSSVELVPAYLLLAEASLGLGRIVQAEEYLFQAQWTVLKSTDCSNATHSLLHRNLGLLYIAKKNYEEARYHLANDIYFASCAFGTEDIRTSGGYFHLANIFYDLKKLDLADTLYTKVSEIWHAYLNNHYQVLSQAHIQQMDLLGKLFENDTGLDEAQEAEAIRILTSILNIRESTSDKAPQKTIFVLKILVMLYYLMMNSSKAQEYGMRALSLAKEQQLDVHEQSTIQELLSLISTEDHPIT
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)