Merck
SAB1401844
Sigma-Aldrich
Anti-EFHD1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DKFZp781H0842, FLJ13612, MST133, MSTP133, PP3051
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EFHD1(80303)
詳細
EFHD1 is an EF-hand domain-containing protein that displays increased expression during neuronal differentiation (Tominaga and Tomooka, 2002 [PubMed 12270117]).[supplied by OMIM
免疫原
EFHD1 (AAH04128.2, 1 a.a. ~ 239 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEELACKLERRLRREEAEESGPQLAPLGAPAPEPKPEPEPPARAPTASADAELSAQLSRRLDINEGAARPRRCRVFNPYTEFPEFSRRLIKDLESMFKLYDAGRDGFIDLMELKLMMEKLGAPQTHLGLKSMIKEVDEDFDGKLSFREFLLIFHKAAAGELQEDSGLMALAKLSEIDVALEGVRGAKNFFEAKVQALSSASKFEAELKAEQDERKREEEERRLRQAAFQKLKANFNT