Merck
SAB1401803
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MOSPD3 antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CDS3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1H6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MOSPD3(64598)
詳細
This gene encodes a multi-pass membrane protein with a major sperm protein (MSP) domain. The deletion of a similar mouse gene is associated with defective cardiac development and neonatal lethality. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been described. (provided by RefSeq)
免疫原
MOSPD3 (NP_076438, 43 a.a. ~ 141 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FRADQRSGPRQLLTLYNPTGTALRFRVLCTAPAKYTVFDAEGYVKPQSCIDIVIRHVAPIPSHYDVQDRFRIELSEEGAEGRVVGRKDITSILRAPAYP